Learn More
Gallium(III) 2,4-pentanedionate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051836
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11379727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042086.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367.05 g/mol
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14405-43-7
Formula molecolare C15H21GaO6
Molecular Weight (g/mol) 367.05
Numero MDL MFCD00013492
InChI Key IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
IUPAC Name (Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 196°C to 198°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 367.05
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Densità 1.42 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gallium(III) 2,4-pentanedionate