Learn More
Gallium(III) bromide, anhydrous
Codice prodotto. 11368327
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11368327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032107.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium(III) bromide is used as organic intermediates. It is a powerful oxidizing agent and is able to release oxygen free radicals from the water in mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-88-9
Formula molecolare Br3Ga
Molecular Weight (g/mol) 309.435
Numero MDL MFCD00016100
InChI Key SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC Name tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 279°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) bromide
Punto di fusione 122°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in acids.
Peso formulazione 309.45
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.69 g/mL