Learn More
Gallium(III) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11333887
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11333887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035697.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-88-9
Formula molecolare Br3Ga
Molecular Weight (g/mol) 309.435
Numero MDL MFCD00016100
InChI Key SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC Name tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 279°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) bromide
Punto di fusione 122°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 309.45
Percent Purity 99.998%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.69 g/mL