Learn More
Gallium(III) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 279°C |
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) bromide |
| Punto di fusione | 122°C |
| Nota nome | Ultra dry |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3260 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Vedi altri risultati |