Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4408096
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11358527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035698.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.073
Numero MDL MFCD00011018
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifikationer
Materiale o nome chimico Gallium(III) chloride
Colore White
Forma fisica Flake, Powder, Crystalline or Beads
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Peso formulazione 176.03
Aspetto Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densità 2.47g/cm3
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.