Learn More
Gallium(III) fluoride, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11351499
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11351499
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013987.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-51-9
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-51-9
Numero MDL MFCD00011021
Specifica
Punti di ebollizione ∼1000°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) fluoride
Punto di fusione 800°C (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4354
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Peso formulazione 126.72
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.47 g/mL