Learn More
Gallium(III) fluoride, 99.995% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | ∼1000°C |
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) fluoride |
| Punto di fusione | 800°C (sublimation) |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,4354 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (0.02g/L at 200C). |
| Vedi altri risultati |