Learn More
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11388527
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11388527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035699.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13450-91-4 | GaI3 | 450.436 g/mol
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-91-4
Formula molecolare GaI3
Molecular Weight (g/mol) 450.436
Numero MDL MFCD00016107
InChI Key DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83478
IUPAC Name triiodogallane
SMILES [Ga](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 345°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Gallium(III) iodide
Punto di fusione 212°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in aromatic solvents.
Peso formulazione 450.43
Sensibilità Light and moisture sensitive
Aspetto Yellow-green powder
Densità 4.15