Learn More
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 345°C (sublimation) |
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) iodide |
| Punto di fusione | 212°C |
| Colore | Yellow to Green |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in aromatic solvents. |
| Peso formulazione | 450.43 |
| Sensibilità | Light and moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |