Learn More
Gallium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048658
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 15425975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011150.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III) nitrate hydrate is the potential precursor for the synthesis of other gallium compounds. It finds application in the preparation of gallium nitride, which is used as a solar cell array for satellites. In the field of pharmaceutical industry, it is used to treat symptomatic hypercalcemia by preventing the breakdown of bone by slowing osteoclast activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69365-72-6
Formula molecolare GaN3O9
Molecular Weight (g/mol) 255.74
Numero MDL MFCD00149723
InChI Key CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 110°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,4346
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name gallium;trinitrate;hydrate
Peso formulazione 255.73 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gallium(III) nitratehydrate