Learn More
Gallium(III) oxide, 99.99+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3776914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 10338100
Marca: Thermo Scientific Acros 201100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12024-21-4
Formula molecolare Ga2O3
Molecular Weight (g/mol) 187.44
Numero MDL MFCD00011020
InChI Key AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) oxide
Punto di fusione 1740°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Formula lineare Ga2O3
Fieser 04,241
Indice di Merck 15, 4382
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Peso formulazione 187.44
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 5.88
Densità 5.8800g/mL