Learn More
Gallium(III) sulfide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051562
Click to view available options
Quantità:
0.2 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.20g
1g
5g
Codice prodotto. 11304298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041538.SS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gallium(III) sulfide is used in semiconductor materials, functional ceramic materials, fluorescent powder and photoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12024-22-5
Formula molecolare Ga2S3
Molecular Weight (g/mol) 235.63
Numero MDL MFCD00016106
InChI Key BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) sulfide
Punto di fusione 1255°C
Forma fisica Powder
Quantità 0.2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid.
Peso formulazione 235.63
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.77 g/mL