Learn More
Gallium ingot, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048333
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
500g
50g
Product Code. 15420987
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010187.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifications
Materiale o nome chimico Gallium ingot
Colore Gray-Silver
Quantità 25 g
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2803
Percent Purity 99.999%
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallio
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.