Learn More
Gallium ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4824715
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
500g
50g
Codice prodotto. 11385749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010185.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Requires overnight shipping with cold pack
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray ingot
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (Metals basis)
Forma Ingot
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.