Learn More
Emma Safety Footwear Galus Safety Shoes
Click to view available options
Size:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Full grain leather construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Fur-lined and insulated for warmth
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Colore | Black |
| Progettazione | Galus |
| Materiale rivestimento interno | Fur |
| Materiale | Leather |
| Size | 48 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |