Learn More
WTW™ Sensore galvanico di ossigeno disciolto per misuratori di conduttività e multiparametro WTW™
Codice prodotto. 10776701
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Include:
1 exchange membrane head
3 exchange membrane heads
Soluzione per pulizia cavo L da 1.5 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita
Soluzione per pulizia cavo L da 3 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10776701
Marca: WTW™ 201548
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get accurate testing results for water and waterous solutions with these membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors that are low maintenance and no polarizarion time required.
  • Dissolved oxygen sensor with integrated temperature compensation and membrane leak monitoring
  • Can be used in the lab as well as in the field
  • Features include a quick response time (t99<60 s) and low-maintenance operation
  • Fields of use include surface waters, measurements in wastewater treatment plants, BOD directions
  • Filled with electrolyte and achieves a long dwelling time up to 6 months
  • Calibration vessel is part of the delivery
  • For use with conductivity and multiparameter meters
  • Includes Cable, Cleaning solution, abrasive foil, exchange membrane head(s) and electrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) cavo 15 m
Include 3 exchange membrane heads
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity and multiparameter meters