Learn More
Brady™ Galvanized Steel Lockout Cable
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2.44 m
3.05 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Additional cable.
Specifica
Specifica
| Product Type | Lockout Cable |
| Colore | Silver |
| Materiale | Galvanized Steel |
| Descrizione | Dimensions: 3.2 dia. x 1800mmL |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.13 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 3.18 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.01 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.44 m |
| Quantità | 1 Ea. |