Learn More
Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans
Codice prodotto. 11983639
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
6 galloni
6 galloni
10 galloni
21 galloni
Colore:
Giallo
Rosso
Tipo di chiusura:
Coperchio con azionamento a pedale
Coperchio con azionamento manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11983639
Marca: Justrite™ 09101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia. I contenitori di sicurezza per rifiuti oleosi in acciaio galvanizzato hanno un'apertura massima di 60 gradi e rimangono chiusi quando non vengono utilizzati.
Fondo sollevato e ventilato per agevolare la circolazione dell'aria e impedire combustioni spontanee.
  • Robusto corpo in acciaio galvanizzato senza piombo con nervature rinforzate
  • Etichetta di sicurezza in tre lingue
  • Chiusura automatica di facile apertura mediante pedale
Order Info
Tanica di sicurezza da 6 galloni (23 l) disponibile anche con leva manuale.
Certifications
Omologazione FM. Registrazione UL su tutte le taniche (tranne per 19-038-295).
Specifica
Capacità (sistema metrico) 23 l
Certificazione/Conformità FM, UL, OSHA
Tipo di chiusura Coperchio con azionamento a pedale
Diametro (sistema metrico) esterno 30.2 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 11.8 in.
Capacità (sistema imperiale) 6 galloni
Colore Giallo
Finitura Rivestimento a polvere
Altezza (sistema metrico) 40.3 cm
Quantità Ciascuno
Forma Rotondo
Warranty 10 anni
Peso (sistema imperiale) 10 libbre
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Include Nervature rinforzate, etichetta di sicurezza in tre lingue
Da utilizzare con (applicazione) Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia
Altezza (sistema imperiale) 15.8 in.
Materiale Acciaio
Product Type Contenitore di sicurezza con fondo ventilato per rifiuti oleosi