Learn More
Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans
Codice prodotto. 12913555
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
6 galloni
6 galloni
10 galloni
21 galloni
Colore:
Giallo
Rosso
Tipo di chiusura:
Coperchio con azionamento a pedale
Coperchio con azionamento manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12913555
Marca: Justrite™ 09200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia. I contenitori di sicurezza per rifiuti oleosi in acciaio galvanizzato hanno un'apertura massima di 60 gradi e rimangono chiusi quando non vengono utilizzati.
Fondo sollevato e ventilato per agevolare la circolazione dell'aria e impedire combustioni spontanee.
  • Robusto corpo in acciaio galvanizzato senza piombo con nervature rinforzate
  • Etichetta di sicurezza in tre lingue
  • Chiusura automatica di facile apertura mediante pedale
Order Info
Tanica di sicurezza da 6 galloni (23 l) disponibile anche con leva manuale.
Certifications
Omologazione FM. Registrazione UL su tutte le taniche (tranne per 19-038-295).
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7.6 l
Certificazione/Conformità FM, UL, OSHA
Tipo di chiusura Coperchio con azionamento manuale
Diametro (sistema metrico) esterno 24.4 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 9.6 in.
Capacità (sistema imperiale) 2 galloni
Colore Rosso
Finitura Rivestimento a polvere
Altezza (sistema metrico) 23.2 cm
Quantità Ciascuno
Forma Rotondo
Warranty 10 anni
Peso (sistema imperiale) 6 libbre
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Include Nervature rinforzate, etichetta di sicurezza in tre lingue
Da utilizzare con (applicazione) Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia
Altezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Materiale Acciaio
Product Type Tanica da banco per rifiuti oleosi