Learn More
Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
6 galloni
6 galloni
10 galloni
21 galloni
Colore:
Giallo
Rosso
Tipo di chiusura:
Coperchio con azionamento a pedale
Coperchio con azionamento manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Fondo sollevato e ventilato per agevolare la circolazione dell'aria e impedire combustioni spontanee.
- Robusto corpo in acciaio galvanizzato senza piombo con nervature rinforzate
- Etichetta di sicurezza in tre lingue
- Chiusura automatica di facile apertura mediante pedale
Order Info
Tanica di sicurezza da 6 galloni (23 l) disponibile anche con leva manuale.
Certifications
Omologazione FM. Registrazione UL su tutte le taniche (tranne per 19-038-295).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 38 l |
| Certificazione/Conformità | FM, UL, OSHA |
| Tipo di chiusura | Coperchio con azionamento a pedale |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 35.4 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 13.9 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 10 galloni |
| Colore | Giallo |
| Finitura | Rivestimento a polvere |
| Altezza (sistema metrico) | 46.7 cm |
| Quantità | Ciascuno |
| Vedi altri risultati |