Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Retractable Ultra Fine Point Sharpie
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Specifica
| Stile punta | Ultrafine |
| Product Type | Cleanroom Marker |
| Colore | Black |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Sterilità | Sterile |
| Materiale | Plastic |
| Monouso | Single-use |
| Certificazione/Conformità | COC, Certificate of Irradiation |
| Include | Retractable |
| N. per custodia | 250/Cs. |
| Vedi altri risultati |