Learn More
gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30421022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
30421022 2.5 g -
30421021 25 g -
30425441 5 g 5g
3 options
Codice prodotto. 30421022
Marca: Toronto Research Chemicals TRCP6894452.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26247-79-0
Materiale o nome chimico gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1
Formula molecolare (C5H8NNaO4)n
SMILES N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Sinonimo Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
Specifica
Quantità 2.5 g