Learn More
Fisherbrand™ Beta Radiation Safe Storage Bin
Codice prodotto. 12327117 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12327117 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12327117
Spedizione stimata: 15-04-2027
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
  • Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Beta radiation safe
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bag dimension: L x W x H: 13 x 13 x 13cm (5.12 x 5.12 x 5.12 in.)
Product Type Storage bin
Capacità 2 L