Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Codice prodotto. 12397107 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 L
2 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12397107 1 L Pezzo
12317117 20 L Pezzo
12387107 15 L Pezzo
12337117 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12397107
Spedizione stimata: 02-03-2027
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
  • Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bag dimension: L x W x H: 10 x 8 x 13cm (3.93 x 3.14 x 5.11 in.)
Product Type Storage bin
Capacità 1 L