Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ -VP Wiper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17171101 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 17171101
Marca: Berkshire International™ GWVPST25LE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VP Wiper has sterile, sealed edge and is cleanroom laundered. Made of 100% polyester knit.
VP Wiper has sterile, sealed edge and is cleanroom laundered. Made of 100% polyester knit.
  • <20 EU/device to <0.5 EU/mL
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
  • High absorbency
Cleanroom, VP wiper, sterile wiper, sealed edge wiper
Specifica
Product Type Sealed Edge Cleanroom Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 3 cm
Materiale Polyester Knit (1%)
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) ISO Class 3 to 5, Cleanroom Class 1 to 100, EU Grade A/B/C/D