Learn More
Ansell GAMMEX Latex EnLite Gloves
Codice prodotto. 17815483
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 17815483
Marca: Ansell 330061055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GAMMEX Latex EnLite Gloves are powder-free reliable surgical gloves with a comfortable fit.
  • Unique anatomic formers enhances comfort
  • Exclusive manufacturing processes minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • A chlorination treatment helps make donning easy
  • Straight cuff provides a secure hold on the gown
  • Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Reusable
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Materiale Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 8.07 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.21 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Product Type Surgical Gloves
Size 5.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.07 ± 0.79 in.
Spessore (sistema metrico) 0.21 ± 0.02 mm
Tipo di imballaggio Carton
Lunghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm