Learn More
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves
Codice prodotto. p-200080392
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 16366861
Marca: Ansell 330052055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
GAMMEX Latex Micro Gloves are latex, powder-free surgical gloves offering exceptional tactile sensitivity and dexterity.
  • Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
  • Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
  • Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands
  • *when compared with Ansell's standard latex gloves
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Brown
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Materiale Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.18 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 5.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.87 ± 0.79 in.
Spessore (sistema metrico) 0.20 ± 0.02 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm