Learn More
GAN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene GAN
Concentrazione 0.28 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16852884
Vedere i documenti
Proteintech
14305-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16842884
Vedere i documenti
Proteintech
14305-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the cytoskeletal BTB/kelch repeat family. The encoded protein plays a role in neurofilament architecture and is involved in mediating the ubiquitination and degradation of some proteins. Defects in this gene are a cause of giant axonal neuropathy.
Specifica
Specifica
GAN
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8CA72, Q9H2C0
209239, 307893, 8139
GAN Fusion Protein Ag5421
Primary
-20°C
GAN
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GAN, GAN1, gigaxonin, Kelch like protein 16, KLHL16
GAN
IgG
Antigen Affinity Chromatography