missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Sonic Hedgehog/Shh Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Descrizione
Application Notes:This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-22139.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 6469 |
| Specie | Human |
| Nome comune | Sonic Hedgehog/Shh |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-22139. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias gene | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Simbolo del gene | SHH |
| Quantità | 0.05 mg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto