Learn More
R&D Systems™ GAPDH Primer
Product Code. 18748403 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mL
Unit Size:
0.5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18748403 0.5 mL 0.5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18748403 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP171650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.60€
    174.30€ / 0.5mL
    Risparmia 29.30€
    14% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Line Novus
Quantity 0.5 mL
For Use With (Application) ChIP
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.