Learn More
Garcin™ Detergente disinfettante Garcin™ Bactinyl
Codice prodotto. 11788743
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11788743
Marca: Garcin™ LB920723
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Garcin™ Bactinyl Disinfectant Detergent as a janitorial cleaner and disinfectant. Its active substances include peroxides, quaternary ammoniums and ethanol.
  • Sterile
  • Rinse not justified if thorough drying
  • Odorless
  • Inactivation of the HIV virus in 5 minutes
  • Approved for food contact
Specifica
Product Type Bactinyl Disinfectant Detergent
Forma Liquid
pH 10 ±1
Aspetto Opalescent
Certificazione/Conformità EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 spectrum 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 and NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398
Tipo di contenitore Bottle
Content And Storage 4°C
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.