missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Garcin™ Salviette Garcin™ Bactinyl
Click to view available options
Descrizione:
Odorless
Scented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
Descrizione
- Fragranced or odorless
- Rechargeable dispenser box with reclosable case
- Active substances include peroxides, quaternary ammoniums, ethanol
- Mineral-certified impregnation solution
Specifica
Specifica
| Product Type | Salviette Bactinyl |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 cm |
| Descrizione | Odorless |
| Quantità confezione | 2 Pk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto