Learn More
Garcin™ Salviette Garcin™ Bactinyl
Codice prodotto. p-8000714
Click to view available options
Descrizione:
Odorless
Scented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
Codice prodotto. 11862623
Marca: Garcin™ LB920630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clean and disinfect surfaces and instruments with Garcin™ Bactinyl Wipers, which are general purpose wipers for general sanitation purposes.
  • Fragranced or odorless
  • Rechargeable dispenser box with reclosable case
  • Active substances include peroxides, quaternary ammoniums, ethanol
  • Mineral-certified impregnation solution
Specifications
Product Type Salviette Bactinyl
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Descrizione Odorless
Quantità confezione 12 Pk.
compliance-icons
Product Identifier
  • bactinyl lingettes disinfectant indoor
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride