Learn More
Thermo Scientific™ Gas Chromatography Tubing
Find the copper and stainless steel tubing in a variety of sizes for plumbing your gas chromatography (GC) system.
98.15€ - 138.44€
Specifica
Tipo | Gas Chromatography Tubing |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gas Chromatography Systems |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15244603
|
Thermo Scientific™
60181-632 |
Copper | 0.065 in. | 1/8 in. | 50 ft. Length |
109.19€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15204613
|
Thermo Scientific™
60181-638 |
Stainless Steel | 0.085 in. | 1/8 in. | 25 ft. Length |
138.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15264603
|
Thermo Scientific™
60181-634 |
Stainless Steel | 0.01 in. | 1/16 in. | 25 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15274603
|
Thermo Scientific™
60181-635 |
Stainless Steel | 0.02 in. | 1/16 in. | 25 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15284603
|
Thermo Scientific™
60181-636 |
Stainless Steel | 0.03 in. | 1/16 in. | 25 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15294603
|
Thermo Scientific™
60181-637 |
Stainless Steel | 0.04 in. | 1/16 in. | 25 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15254603
|
Thermo Scientific™
60181-633 |
Copper | 0.19 in. | 1/4 in. | 50 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15214613
|
Thermo Scientific™
60181-639 |
Stainless Steel | 0.21 in. | 1/4 in. | 25 ft. Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Find copper and stainless steel Thermo Scientific™ Gas Chromatography Tubing in a variety of sizes for plumbing your gas chromatography (GC) system.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
Gas Chromatography Tubing | |
Gas Chromatography Systems |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.