Descrizione
- Gas tank pressure regulator
- With connection parts and 5-meter hose
- For Use With: series C, CB
Specifica
Specifica
| Descrizione | Kit di connessione con bombola a gas - per CO2, costituito da riduttore di pressione per bombola con raccordi e tubo flessibile da 5 m |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series CB-S, CB, CBF |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Gas Connection |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use with CO2 gas |
| Include | 5 m Hose, Connection Parts |
| Gamma di pressione | Max. pressure 10 bar |