Learn More
Draeger™ Gas Detectors
Codice prodotto. 15105904
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Phosphine
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
15105904 Phosphine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15105904 Fornitore Draeger™ N. del fornitore 8318974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipi di allarme Audible
Autonomia della batteria 5500 hr.
Profondità (sistema metrico) 25 mm
Componenti misurati Phosphine
Tipo Gas Detector
Tipo di display LCD Screen
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Intervallo di umidità 10 to 90 %
Protezione IP IP 65 - projection of water
Intervallo di misurazione 0 to 20ppm
Gamma di pressione 700 to 1300 hPa
Risoluzione 0.01ppm
Tempo di risposta 10sec.
Tipo di campione Gas
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Peso (sistema metrico) 120g
Larghezza (sistema metrico) 84 mm