Learn More
BW Technologies™ Gas Detectors
Codice prodotto. 11960917
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oxygen, Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide, VOC, Carbon Dioxide Gas and Fuel
Oxygen, LEL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
11960917 Oxygen, Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide, VOC, Carbon Dioxide Gas and Fuel Pezzo
11968995 Oxygen, LEL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11960917 Fornitore BW Technologies™ N. del fornitore M5IRXWBYRDDYE00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Tipi di allarme Audible
Autonomia della batteria 2 Years
Tipo di batteria 2 AA
Certificazione/Conformità Ex II 1 G T4 Eex ia IIC T4 except CO2 detector
Profondità (sistema metrico) 38 mm
Componenti misurati Oxygen, Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide, VOC, Carbon Dioxide Gas and Fuel
Tipo Gas Detector
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Protezione IP IP67
Lunghezza (sistema metrico) 74 mm
Peso (sistema metrico) 370g