Learn More
BW Technologies™ Gas Detectors
Codice prodotto. 11968995
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oxygen, Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide, VOC, Carbon Dioxide Gas and Fuel
Oxygen, LEL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati unitSize
11968995 Oxygen, LEL Pezzo
11960917 Oxygen, Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide, VOC, Carbon Dioxide Gas and Fuel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11968995 Fornitore BW Technologies™ N. del fornitore QTXW00RYE00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipi di allarme Audible
Autonomia della batteria 20 hr.
Tipo di batteria Lithium, Rechargeable
Certificazione/Conformità Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Profondità (sistema metrico) 47 mm
Componenti misurati Oxygen, LEL
Tipo Gas Alert Dectector
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 81 mm
Intervallo di misurazione 0 to 100%
Risoluzione 1 to 0.1 %
Warranty 24Months
Peso (sistema metrico) 316g