Learn More
BOLA Gas Frits
Click to view available options
Connettori:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
- Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Connettori | 6 x 1 mm |
| Monouso | Reusable |
| Volume del campione | 5 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |