Learn More
BOLA Gas Frits
Codice prodotto. 10013481
Click to view available options
Connettori:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10013481
Marca: BOLA N150328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Connettori 6 x 1 mm
Monouso Reusable
Volume del campione 5 μL
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm