Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Inlet Tubes, Straight
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Cone NS 24/29
Cone NS 29/32
NS 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Straight air leak tubes
- Built-in length: 200 mm
- With NS cone and thin capillary (easily to draw by burner)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | Cone NS 29/32 |