Learn More
Saint Gobain Life Sciences Busta per il campionamento di gas
Codice prodotto. 11734498
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11734498 1 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11734498 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 5607073
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these bags for gas sample analysis. Saint Gobain Life Sciences Gas Sampling Bag feature a cylindrical shape and an ebonite tube and tap.
  • Bags are individually packaged
  • Available in packs of ten
  • Foil thickness : 5/10mm
  • Custom sizes and configurations available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Gomma
Product Type Gas Sampling Bag
Capacità (sistema metrico) 1 l