Learn More
Trajan™ Gas-Tight Autosampler Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
Misura 22
calibro 23
Tipo di collegamento:
Ago fisso
Ago rimovibile
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Autocampionatore CTC/Carlo Erba/Fisons
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 e AS800
Sistema automatico PerkinElmer™
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Additional syringes are available for other autosamplers made by the manufacturers represented here, as well as syringes for Unicam™, Waters™, and Siemens™ instruments. For information, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | Misura 22 |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.72 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 100R-C/T-GT-LC |
| Quantità | Ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 100 μl |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Vedi altri risultati |