Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
500 mL
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE-tipped (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.20 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Product Type | Gastight |
| Volume (sistema metrico) | 500 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 57 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Tipo di collegamento | Fixed |