Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Codice prodotto. 13156105
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
500 mL
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13156105
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 007868
Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Materiale PTFE-tipped (Plunger)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.20 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Product Type Gastight
Volume (sistema metrico) 500 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 85 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Fixed