Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Codice prodotto. 13159215
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
500 mL
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.11 mm
0.20 mm
0.32 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13159215
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 005866
Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Materiale PTFE-tipped (Plunger)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Product Type Gastight
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Fixed
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.