Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Side Hole Tip
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.32 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Product Type | Fixed Needle |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 57 mm |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole |