Learn More
3M™ Cartuccia per gas e vapori
Codice prodotto. 15789007
Click to view available options
Modello:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Dimensione della confezione:
10 paia
2 paia
32 paia
4 paia
Codice prodotto. 15789007
Marca: 3M™ 7000034750
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare un'eccellente protezione con comfort ed equilibrio eccezionali. La cartuccia per gas e vapori 3M a forma trapezoidale è adatta per semimaschere e maschere complete dotate di sistemi di attacco a baionetta.
Colour-coded labels according to the EN14387 classification system to show the type of protection they provide.These lightweight filters combine protection with comfort, and they’re compatible with our range of half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision.They can be clicked into place quickly and easily, and they can be used with any 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection. They can also be used in combination with 3M™ Particulate Filters and 3M™ 501 Particle Filter Retainers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia Cartridge Filter
Certificazione/Conformità CE
Tipo di collegamento Innesto a baionetta
Descrizione Ammoniaca e derivati
Colore White
Tipo di filtro Gas and Vapor
Efficienza filtro K1
Da utilizzare con (applicazione) Protection against ammonia and its derivatives
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mezze maschere o maschere facciali intere
Modello 6054
Quantità 2/conf.