Learn More
3M™ Cartuccia per gas e vapori
Click to view available options
Modello:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Dimensione della confezione:
10 paia
2 paia
32 paia
4 paia
Descrizione
Colour-coded labels according to the EN14387 classification system to show the type of protection they provide.These lightweight filters combine protection with comfort, and they’re compatible with our range of half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision.They can be clicked into place quickly and easily, and they can be used with any 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection. They can also be used in combination with 3M™ Particulate Filters and 3M™ 501 Particle Filter Retainers.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN14387:2004 + A1:2008 |
| Tipo di collegamento | Innesto a baionetta |
| Descrizione | Organic vapors bp >65°C |
| Tipo di filtro | Organic Vapor (OV) |
| Product Type | Cartuccia gas e vapori |
| Efficienza filtro | A1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ovunque siano utilizzate pitture convenzionali (secondo le condizioni d'uso), produzione di veicoli, produzione e ristrutturazione di velivoli, uso e produzione di inchiostri e coloranti, uso e produzione di adesivi, produzione di pitture e vernici, uso e produzione di resine |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mezze maschere o maschere facciali intere |
| Modello | 6051 |
| Quantità | 2/conf. |