Learn More
3M™ Cartuccia per gas e vapori
Codice prodotto. p-8006577
Click to view available options
Modello:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Dimensione della confezione:
10 paia
2 paia
32 paia
4 paia
Codice prodotto. 12352339
Marca: 3M™ 7000034747
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per combinare un'eccellente protezione con comfort ed equilibrio eccezionali. La cartuccia per gas e vapori 3M a forma trapezoidale è adatta per semimaschere e maschere complete dotate di sistemi di attacco a baionetta.
Colour-coded labels according to the EN14387 classification system to show the type of protection they provide.These lightweight filters combine protection with comfort, and they’re compatible with our range of half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision.They can be clicked into place quickly and easily, and they can be used with any 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection. They can also be used in combination with 3M™ Particulate Filters and 3M™ 501 Particle Filter Retainers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 14387:2004 + A1:2008
Tipo di collegamento Innesto a baionetta
Descrizione Ammonia and derivatives, Organic vapors bp >65°C
Product Type Filtro per respiratore combinato gas/vapore
Efficienza filtro ABEK1
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia con acidi, decapaggio dei metalli, incisione e uso di metalli, produzione e manipolazione di sostanze chimiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso in combinazione con le semimaschere e le maschere intere indicate sopra
Modello 6059
Quantità Confezione da 8
Peso (sistema metrico) 100 g